1.07463
Pyridin
dried (max. 0.0075% H₂O) SeccoSolv™
Synonym(e):
Pyridin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
26.7 hPa ( 25 °C)
Assay
≥99.9% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
482 °C
Wirksamkeit
891 mg/kg LD50, oral (Rat)
1121 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Methode(n)
DNA amplification: suitable
Verunreinigungen
≤0.0075% Water
≤0.01% Piperidine (GC)
≤0.2% 2-Picoline (GC)
Abdampfrückstand
≤10 mg/L
Farbe
APHA: ≤10
pH-Wert
8.81 (20 °C in H2O)
bp
115 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-42 °C
Übergangstemp.
flash point 17 °C
Löslichkeit
soluble 1000 g/L
Dichte
0.982 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChIKey
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Identität (IR): entspricht
Farbe: ≤ 10 Hazen
2-Picolin (GC): ≤ 0,2 %
Piperidin (GC): ≤ 0,01 %
Reduzierende Substanzen: entspricht
Abdampfrückstand: ≤ 10 mg/l
Wasser: ≤ 0,0075 %
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°C)
20 °C - closed cup