Merck
1.07257
Millipore
DL-Phenylalanine
for biochemistry
Synonym(e):
DL-Phenylalanine, 2-Amino-3-phenylpropionic acid, Phe
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
EG-Index-Nummer:
205-756-7
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
271 °C (decomposition)
Löslichkeit
14.11 g/L
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
InChIKey
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Perchlorsäuretitration): ≥ 99 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Spez. Drehung(α 20/D; 5 %; Salzsäure 1 mol/l): -0.1 bis +0.1
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0.001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.01 %
Fremdaminosäuren: ≤ 0.3 %
Andere ninhydrinpositive Substanzen(als Glycin): ≤ 0.1 %