Merck
1.05020
SAFC
L-Leucine
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Leu
Größe auswählen
1 KG
CHF 1’476.00
CHF 1’476.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernProduktmuster anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KG
CHF 1’476.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
EG-Index-Nummer:
200-522-0
CHF 1’476.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernProduktmuster anfordern
Agentur
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<1 hPa ( 20 °C)
Beschreibung
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,USP
Produktlinie
EMPROVE® EXPERT
pH-Wert
5.5-6.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
270-340 °C (decomposition)
Löslichkeit
18.9 g/L
Dichte
1.17 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
300‑400 kg/m3
Anwendung(en)
parenterals
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
NC(CC(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)
InChIKey
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Perchlorsäuretitration, ber. auf getrocknete Substanz)98.5 - 101.0 %Identität (IR-Spektrum)entsprichtIdentität (spezifische Drehung)entsprichtAussehenweißes bis fast weißes kristallines Pulver oder glänzende BlättchenAussehen der Lösung (50 g/l; Salzsäure 1 mol/l)klar und nicht stärker gefärbt als die Farbver-gleichslösung BG₆Spez. Drehung (α 20/D, 40 g/l, Salzsäure 250 g/l, ber. auf getrocknete Substanz)+14.5 bis +16.5Spez. Drehung (α 25/D, 40 g/l, Salzsäure 6 mol/l, ber. auf getrocknete Substanz)+14.9 bis +17.3pH-Wert (10 g/l, CO₂-freies Wasser)5.5 - 7.0Chlorid (Cl)≤ 200 ppmSulfat (SO₄)≤ 300 ppmFe (Eisen)≤ 10 ppmFe (Eisen) (ICP)≤ 10 ppmVerwandte Substanzen, gesamt (DC)≤ 0.5 %Verwandte Substanzen (HPLC) (Isoleucin)≤ 0.8 %Verwandte Substanzen (HPLC)(Jede unspezifizierte Verunreinigung)≤ 0.2 %Verwandte Substanzen (HPLC) (Summe aller unspezifizierten Verunreinigungen)≤ 1.0 %Ninhydrin-positive Substanzen (LC)(Verunreinigung A (570 nm))≤ 0.8 %Ninhydrin-positive Substanzen (LC)(Jede Ninhydrin-positive Verunreinigung)≤ 0.2 %Ninhydrin-positive Substanzen (LC) (Ammonium (570 nm))≤ 0.02 %Ninhydrin-positive Substanzen (LC)(Summe aller Verunreinigungen)≤ 1.0 %Lösungsmittel-Rückstände (ICH Q3C)ausgeschlossen durch den HerstellprozessSulfatasche (600 °C)≤ 0.1 %Trocknungsverlust (105 °C; 3 h)≤ 0.2 %Bakterien-Endotoxine≤ 3.0 I.U./gGesamtanzahl aerober Mikroorganismen (TAMC)≤ 100 CFU/gGesamtanzahl an Hefen und Schimmelpilzen (TYMC)≤ 100 CFU/gElementverunreinigungen gemäß der Leitlinie ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities) sind in der Spezifikation berücksichtigt. Elemente der Klassen 1-3 werden nicht oberhalb des Option-1-Limit gemäß ICH Q3D erwartet, wenn diese nicht spezifiziert und gekennzeichnet (*) sind.Entspricht Ph. Eur., USP
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.