Wichtige Dokumente
1.07157
SAFC
Paraffin
51-53, in pastille form Ph Eur,BP,NF
Synonym(e):
Paraffin
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12181503
EG-Index-Nummer:
232-315-6
Agentur
BP
NF
Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Form
solid
Selbstzündungstemp.
>300 °C
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
>300 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
42-72 °C
Dichte
0.90 g/cm3 at 20 °C
Anwendung
Paraffin 51-53, in pastille form Ph Eur,BP,NF. CAS 8002-74-2, pH (H₂O) neutral.
Hinweis zur Analyse
Identität: entspricht
Sauer oder alkalisch reagierende Substanzen: entspricht
Erstarrungspunkt: 51 - 53 °C
Aromatische, polycyclische Kohlenwasserstoffe: entspricht
Lösungsmittel-Rückstände (Ph Eur/ICH): ausgeschlossen durch den Herstellprozess
Verhalten gegen Schwefelsäure: entspricht
Sulfat (SO₄): ≤ 0.015 %
Schwefelverbindungen: entspricht
Entspricht Ph Eur,BP,NF
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
317 °C - Pensky-Martens closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2