Wichtige Dokumente
1.06687
Supelco
Natriumazid (Tabletten)
for the preservation of milk samples for testing one tablet 0.1 g (1 tablet contains about 8 mg sodium azide)
Größe auswählen
5000 TABS
CHF 231.00
CHF 231.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5000 TABS
CHF 231.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352402
NACRES:
SE.11
CHF 231.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
pH-Wert
8.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Löslichkeit
250 g/L
Lagertemp.
no temp limit
Hinweis zur Analyse
Anwendungstechnischer Test: entspricht
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2