Wichtige Dokumente
1.06669
Supelco
Natriumtetraphenylborat
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Natriumtetraphenylborat, Tetraphenylbornatrium
Größe auswählen
10 G
CHF 209.00
25 G
CHF 496.00
100 G
CHF 1’830.00
CHF 209.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 209.00
25 G
CHF 496.00
100 G
CHF 1’830.00
About This Item
Lineare Formel:
Na[B(C6H5)4]
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
205-605-5
NACRES:
NB.21
CHF 209.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Form
solid
Wirksamkeit
288 mg/kg LD50, oral (Rat)
spezifische(r) Analyt(en)
sodium
pH-Wert
8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Schüttdichte
500 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[B-](c4ccccc4)(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C24H20B.Na/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;/q-1;+1
InChIKey
HFSRCEJMTLMDLI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Stability-indicating electrochemical methods for the determination of meclophenoxate hydrochloride and pyritinol dihydrochloride using ion-selective membrane electrodes: In dieser Studie von El-Bardicy et al. wird die Verwendung von Natriumtetraphenylborat in ionenselektiven Membranelektroden untersucht, um die Stabilität von Meclophenoxathydrochlorid und Pyritinoldihydrochlorid zu bestimmen. Die Methode zeichnet sich durch ihre Genauigkeit und Zuverlässigkeit in der pharmazeutischen Analytik aus (El-Bardicy et al., 2007).
  • Amodiaquine polymeric membrane electrode: Malongo et al. entwickelten eine polymere Membranelektrode, die Natriumtetraphenylborat für die Bestimmung von Amodiaquin enthält. Diese Analysemethode wies eine hohe Sensitivität und Spezifität auf, was sie für pharmazeutische Anwendungen wertvoll macht (Malongo et al., 2006).
Verlinkung
Ersetzt: SX0805-3; SX0805
Hinweis zur Analyse
Assay (gravimetrisch, berechn. auf getrocknete Substanz): ≥ 99,5 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Aussehen der Lösung (Klarheit): klar
Trocknungsverlust (105°C): ≤ 0,5 %
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable