Merck
1.05743
Supelco
Molecular sieve 0.4 nm
rods ~ 1.6 mm (1/16")
Synonym(e):
Molecular sieve 0.4 nm, Sodium aluminium silicate
Größe auswählen
1 KG
CHF 324.00
CHF 324.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KG
CHF 324.00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41123003
EG-Index-Nummer:
215-283-8
NACRES:
NB.21
CHF 324.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
rod
Oberflächenbereich
800 m2/g
Verlust
≤5% loss on ignition, 950°C
Partikelgröße
~1.6 mm
Porengröße
0.4 nm
pH-Wert
8-11 ( in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C
Schüttdichte
700‑750 kg/m3
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[Si](=O)=O.[Al](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
InChIKey
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Identität: entspricht
Glühverlust (950 °C): ≤ 5 %
Wasseraufnahmevermögen (24 std., 80 % rel. Feuchte): ≥ 15 %
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable