Merck
1.05434
Supelco
PLC plates, Silica gel 60 RP-18 F₂₅₄s, 1 mm
pkg of 15 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Größe auswählen
15 UNITS
CHF 1’850.00
CHF 1’850.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
15 UNITS
CHF 1’850.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NB.21
CHF 1’850.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
glass support
silica matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 15 plates
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
1 mm
Platte L × B
20 cm × 20 cm
Partikelgröße
20-40 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
15 Glass plates 20 x 20 cm
PLC plates allow users to separate samples that vary greatly in size – from grams down to milligrams. Available with or without a fluorescence indicator, PLC plates has 1 mm thickness. They also use our same proven silica-binder technology as in analytical TLC plates. To isolate the substance by extraction, users can simply scrape the spot from the layer.
Verlinkung
Replaces: 5434-7; 5434
Hinweis zur Analyse
Anwendungstechnische Prüfungen:
A) Cholesterintest
hRf-Werte
- Cholesterin, Cholesterintest:
30 - 50
B) Steroidtest
- Methyltestosteron, Steroidtest: 21 - 31
- Reichstein S, Steroidtest: 35 - 45
- Hydrocortison,Steroidtest: 45 - 55
Typischer Wert gemessen an einer aktivierten Platte (50-60°C, 60 Min)
Eluent a) Aceton/ Wasser (95/5 v/v)
Eluent b) Aceton/ Wasser (60/40 v/v)