1.04484
Quecksilber(II)-thiocyanat
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Quecksilber(II)-thiocyanat, Quecksilber(II)-rhodanid, Quecksilber(II)-thiocyanat
About This Item
Agentur
reag. Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.0% (complexometric)
Form
solid
Wirksamkeit
46 mg/kg LD50, oral (Rat)
Glührückstand
≤0.05% (substances not reducing by formic acid)
pH-Wert
5 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
mp (Schmelzpunkt)
165 °C (decomposition)
Übergangstemp.
flash point 120 °C
Löslichkeit
0.7 g/L
Dichte
3.71 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
750 kg/m3
Kationenspuren
Fe: ≤0.002%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Hg+2].[K+].[K+].[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N
InChI
1S/4CHNS.Hg.2K/c4*2-1-3;;;/h4*3H;;;/q;;;;+2;2*+1/p-4
InChIKey
HWXOCCNUUYRBKP-UHFFFAOYSA-J
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Spatial health risk assessments of nickel in the groundwater sources of a mining-impacted area: Quecksilber(II)-thiocyanat kann als Reagenz zur Beurteilung der Schwermetallkontamination verwendet werden und liefert wichtige Daten für das Umweltmanagement und die öffentliche Gesundheit (Salehi et al., 2024).
Hinweis zur Analyse
Fe (Eisen): ≤ 0,002 %
Mit Ameisensäure nicht reduzierbare Anteile (Glührückstand): ≤ 0,05 %
Entspricht Reag. Ph. Eur.
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
248.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
120 °C - closed cup