Merck
1.04410
Supelco
Quecksilber(II)-Acetat
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Quecksilber(II)-Acetat
Größe auswählen
50 G
CHF 174.00
250 G
CHF 343.00
CHF 174.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
CHF 174.00
250 G
CHF 343.00
About This Item
Lineare Formel:
Hg(CH3COO)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.68
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
EG-Index-Nummer:
216-491-1
NACRES:
NA.21
CHF 174.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.0% (complexometric)
Form
solid
Wirksamkeit
40.9 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verunreinigungen
≤0.01% Substances insoluble in dilute acetic acid
Rückstand nach Reduktion
≤0.02%
mp (Schmelzpunkt)
178-180 °C (decomposition)
Dichte
3.27 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1000 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.005%
nitrate (NO3-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Fe: ≤0.001%
Hg+: ≤0.3%
other heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Hg+2].[O-]C(=O)C.[O-]C(=O)C
InChI
1S/2C2H4O2.Hg/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChIKey
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
  • Stable -ESiMe3 Complexes of Cu(I) and Ag(I) (E=S, Se) with NHCs: Synthons in Ternary Nanocluster Assembly: Diese Forschungsarbeit befasst sich mit der Synthese und Charakterisierung stabiler Cu(I)- und Ag(I)-Komplexe, die möglicherweise in der Nanocluster-Montage eingesetzt werden können und Quecksilber(II)-acetat als Katalysator für Syntheseprozesse enthalten (Azizpoor Fard et al., 2016).
  • Zinc(II), cadmium(II), mercury(II), and ethylmercury(II) complexes of phosphinothiol ligands: In diesem Artikel wird die Koordinationschemie von Quecksilber(II) mit Phosphinothiol-Liganden untersucht. Der Artikel bietet Einblicke in das Komplexierungsverhalten, das sich auf analytische Methoden zum Nachweis von Quecksilberarten auswirken kann (Fernández et al., 2008).
  • Microscale preparation of even- and odd-numbered N-acetylheparosan oligosaccharides.: Diese Studie umfasst die Verwendung von Quecksilber(II)-acetat in den enzymatischen Syntheseprozessen von Oligosacchariden und unterstreicht seine Rolle bei der Herstellung komplexer biochemischer Strukturen (Minamisawa et al., 2006).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (komplexometrisch): ≥ 99,0 %
In verdünnter Essigsäure unlösliche Substanzen: ≤ 0,01 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,005 %
Nitrat (NO₃): ≤ 0,005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Andere Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,002 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
Quecksilber (I) (als Hg): ≤ 0,3 %
Reduktionsrückstand: ≤ 0,02 %
Entspricht ACS, Reag. Ph. Eur.
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Für Kunden in den USA: Enthält Quecksilber; nicht im Müll entsorgen – gemäß den örtlichen, staatlichen oder bundesstaatlichen Gesetzen entsorgen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable