1.04163
Natriumchlorid
granulated, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Halit, NaCl
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
GMO free
Halal
Kosher
Qualitätsniveau
Agentur
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Produktlinie
EMPROVE® EXPERT
Form
granular
mp (Schmelzpunkt)
801 °C (lit.)
Anwendung(en)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
solid formulation
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Anwendung
Due to its low microbial and endotoxin limits, Sodium chloride granulated Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Verpackung
1.04163.1000 / 1kg / PE Bottle
1.04163.9026 / 25kg / PE Bag in PE Drum
1.04163.9500 / 500kg / Big Bag
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Artikel
Handling bulk powders at a large scale in the pharmaceutical, biopharmaceutical, and bioprocessing setting is challenging. Compared to powders, granulated materials experience far less caking, have better flowability, and are easier to handle, even after long-term storage.