Wichtige Dokumente
1.03133
Supelco
Diantipyrylmethane
GR for analysis (reagent for titanium)
Synonym(e):
Diantipyrylmethane
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H24N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
388.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
215-009-7
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
179-182 °C
Löslichkeit
0.431 g/L (experimental)
Schüttdichte
430 kg/m3
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C23H24N4O2/c1-16-20(22(28)26(24(16)3)18-11-7-5-8-12-18)15-21-17(2)25(4)27(23(21)29)19-13-9-6-10-14-19/h5-14H,15H2,1-4H3
InChIKey
QATHNKNPUVVKHK-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Perchlorsäuretitration, ber. auf getrocknete Substanz): ≥ 99.0 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Schmelzbereich: 179 - 182 °C
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 3.0 %
Eignung zur Titanbestimmung: entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable