Dokumente
1.03067
Supelco
N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride
GR for analysis
Synonym(e):
N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride, 4-Amino-N,N-dimethylaniline dihydrochloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12N2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
208-635-7
NACRES:
NA.05
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5% (acidimetric)
Form
solid
pH-Wert
1.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
208-212 °C (decomposition)
Löslichkeit
2000 g/L
Schüttdichte
500 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H12N2.2ClH/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7;;/h3-6,9-10H,1-2H3;2*1H
InChIKey
PXJHVKRLFWZUNV-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99.5 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Sulfat (SO₄): ≤ 0.05 %
Sulfatasche: ≤ 0.05 %
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3