Merck
1.02071
SAFC
Calciumcarbonat
for optical glass
About This Item
Lineare Formel:
CaCO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.09
Beilstein:
8008338
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
207-439-9
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
6450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Partikelgröße
75 μm
pH-Wert
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp (Schmelzpunkt)
825 °C (decomposition)
Löslichkeit
0.017 g/L
Dichte
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Schüttdichte
300‑1400 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChIKey
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
für optisches Glas
Anwendung
Calciumcarbonat für optisches Glas. CAS-Nr. 471-34-1, chemische Formel CaCO₃.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (komplexometrisch)≥ 99,0 %Cr (Chrom)≤ 0,00007 %Fe (Eisen)≤ 0,0007 %Korngröße (< 75 µm)ca. 100
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1