Merck
1.02067
Supelco
Calciumcarbonat
precipitated for analysis of silicates EMSURE®
Größe auswählen
500 G
CHF 677.00
CHF 677.00
Voraussichtliches Versanddatum27. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
CHF 677.00
About This Item
Lineare Formel:
CaCO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.09
Beilstein:
8008338
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
207-439-9
NACRES:
NA.21
CHF 677.00
Voraussichtliches Versanddatum27. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.0% (complexometric)
Form
solid
Wirksamkeit
6450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Verunreinigungen
≤0.005% Substances insoluble in hydrochloric acid
pH-Wert
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp (Schmelzpunkt)
825 °C (decomposition)
Löslichkeit
0.017 g/L
Dichte
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Schüttdichte
300‑1400 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Kationenspuren
Ba: ≤0.02%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.002%
Mg: ≤0.02%
N: ≤0.01%
Na: ≤0.005%
Sr: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChIKey
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
  • Characterization of an advanced bone graft material with a nanocrystalline hydroxycarbanoapatite surface and dual phase composition: In dieser Studie wird ein fortschrittliches Knochentransplantatmaterial charakterisiert, wobei die Rolle von Calciumcarbonat bei der Verbesserung der strukturellen und funktionellen Eigenschaften des Materials für biomedizinische Anwendungen hervorgehoben wird (Borden et al., 2024).
  • Discovery of a hyperalkaline liquid condensed phase: significance toward applications in carbon dioxide sequestration: Diese Studie untersucht eine hyperalkalische Flüssigphase, die reich an Calciumcarbonat ist, und erörtert ihre möglichen Anwendungen bei der Kohlendioxidbindung und Umweltsanierung (Bewernitz et al., 2024).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (komplexometrisch): ≥ 99,0 %
In Salzsäure unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,02 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,01 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,01 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
Ba (Barium): ≤ 0,02 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
K (Kalium): ≤ 0,002 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,02 %
Na (Natrium): ≤ 0,005 %
Sr (Strontium): ≤ 0,02 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable