Merck
1.02023
Supelco
LICHROLUT® RP-18 solid phase extraction (SPE) tubes
(40 - 63 µm) 500mg 3 ml, package of 50 tubes
Synonym(e):
RP-18 SPE Tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NB.21
product name
LiChrolut® RP-18 (40–63 µm) 500 mg 3 ml Standard-PP-Röhrchen, package of 50 tubes
Produktlinie
LiChrolut®
Verpackung
package of 50 tubes
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
50 Extraktionsröhrchen je Packung
Lichrolut-Säulen sind für eine zuverlässige und schnelle Festphasenextraktion konzipiert. Dies wird durch starke, aber reversible Wechselwirkungen zwischen dem Analyten und der Oberfläche der stationären Phase erreicht. Eine Reihe an Oberflächenmodifikationen ermöglichen nichtpolare Extraktionen (Lichrolut RP18 und RP18e), polare Extraktionen (Lichrolut Si und Lichrolut CN), Kationenaustausch-Extraktionen (Lichrolut SCX), Mischmodus-Extraktionen (Lichrolut TSC) und nichtpolare Extraktionen auf einer Polymerphase (Lichrolut EN), die sich besonders gut für Extraktionen von Pestiziden und Phenolen in Wasser oder Arzneimitteln in Körperflüssigkeiten eignen.
Hinweis zur Analyse
Aussehen: entspricht
Rechtliche Hinweise
LICHROLUT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Explore our selection of high-quality LiChrolut® SPE products for efficient and reliable sample preparation before chromatographic analysis.