1.01811
Zertifiziertes Referenzmaterial für Kaliumchloridlösung
nominal 0.015 mS/cm, Certified Reference Material for the measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB (c=0.0001 mol/l) Certipur®
Synonym(e):
Kaliumchlorid -Lösung
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Produktlinie
Certipur®
Anwendung(en)
environmental
Format
single component solution
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Bitte besuchen Sie ISO-Zertifikate und Selbstbewertung der Standortqualität, um auf die aktuellen Zertifikate und Zulassungen zuzugreifen.
Laden Sie das Zertifikat von http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum zu erhalten.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
For detailed information for our newly launched Conductivity Standards check the flyer: Commitment to Quality: Elevating Certipur® Standards to Certified Reference Material
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable