No dilution is required. The 30 mL size is packaged as a sachet or pouch ready for use.
1.01553
Zertifiziertes Referenzmaterial für Kaliumchloridlösung
nominal 1.41 mS/cm, Certified Reference Material for the measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB (c=0.01 mol/l) Certipur®
Synonym(e):
Kaliumchlorid -Lösung
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Produktlinie
Certipur®
pH-Wert
7 (20 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
Anwendung(en)
environmental
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Bitte besuchen Sie ISO-Zertifikate und Selbstbewertung der Standortqualität, um auf die aktuellen Zertifikate und Zulassungen zuzugreifen.
Laden Sie das Zertifikat von http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum zu erhalten.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at documents to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
For detailed information for our newly launched Conductivity Standards check the flyer: Commitment to Quality: Elevating ®Standards to Certified Reference Material
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Do we have to dilute the 30 ml liquid to get the desired concentration or use it directly to calibrate the Electrical conductivity meter?