1.01749
Volatile organic Acids Test, photometric
photometric, 50-3000 mg/L (acetic acid), Spectroquant®
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Flüchtige Organische Säuren-Küvettentest, photometric, 50-3000 mg/L (acetic acid), Spectroquant®
Produktlinie
Spectroquant®
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 25 tests
Funktionsklasse(n) des Analyten
volatiles
chemische Klasse(n) des Analyten
organic acids
Messbereich
50-3000 mg/L (acetic acid)
50-3000 mg/L (butyric acid)
Methode(n)
photometry: suitable
Kompatibilität
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Nachweisverfahren
photometric (Hydroxamic acids / iron(III) salt)
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Dieser Spectroquant® Küvettentest für flüchtige organische Säuren ermöglicht eine genaue Bestimmung der Konzentration an niederen Fettsäuren (“flüchtigen organischen Säuren”) in wässrigen Proben.
Angewandtes Verfahren: In einem sauren Medium reagieren niedere Fettsäuren mit einem Diol und bilden Fettsäureester, die nachfolgend mit Hydroxylamin in Hydroxamsäuren umgewandelt werden. Diese reagieren wiederum mit Eisen(III)-Ionen und bilden rote Komplexe, die photometrisch bestimmt werden.
Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten und allen erforderlichen Reagenzien für die Durchführung der Analyse entsprechend der beigefügten Gebrauchsanweisung geliefert.
Alle Spectroquant® Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3