Wichtige Dokumente
1.01440
Supelco
Ammoniumdihydrogenphosphat
99.99 Suprapur®
Synonym(e):
Ammoniumdihydrogenphosphat, Ammoniumbiphosphat, prim. Ammoniumphosphat, Monoammoniumphosphat, Ammoniumphosphat monobasisch
Größe auswählen
50 G
CHF 248.00
CHF 248.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
CHF 248.00
About This Item
Lineare Formel:
(NH4)H2PO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352301
EG-Index-Nummer:
231-764-5
NACRES:
NB.21
CHF 248.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
0.066 hPa ( 125 °C)
Qualitätsniveau
Beschreibung
for inorganic trace analysis
Assay
99.99%
Form
solid
Wirksamkeit
5750 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lagerbedingungen
(Tightly closed. Dry.)
Methode(n)
HPLC: suitable using : suitable
Farbe
colorless
pH-Wert
3.8-4.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
190 °C
Löslichkeit
368 g/L
Dichte
1.80 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
800‑1100 kg/m3
Anionenspuren
nitrate (NO3-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤50 ppm
Kationenspuren
Ba: ≤2.0 ppm
Ca: ≤0.10 ppm
Cd: ≤0.010 ppm
Ce: ≤0.01 ppm
Co: ≤0.010 ppm
Cr: ≤0.010 ppm
Cs: ≤50 ppm
Cu: ≤0.010 ppm
Fe: ≤0.10 ppm
Hg: ≤0.05 ppm
K: ≤10 ppm
La: ≤0.010 ppm
Li: ≤1.0 ppm
Mg: ≤0.10 ppm
Mn: ≤-0.010 ppm
Na: ≤10 ppm
Ni: ≤0.010 ppm
Pb: ≤0.010 ppm
Rb: ≤10 ppm
Sm: ≤0.010 ppm
Sr: ≤0.10 ppm
Tl: ≤0.01 ppm
Y: ≤0.010 ppm
Yb: ≤0.010 ppm
Zn: ≤0.010 ppm
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[NH4+].OP(=O)(O)[O-]
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
InChIKey
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
  • Development and Characterization of Bio-Based Formaldehyde Free Sucrose-Based Adhesive for Fabrication of Plywood: In dieser Studie wird ein biobasierter Klebstoff auf der Grundlage von Saccharose und Ammoniumdihydrogenphosphat vorgestellt, der eine formaldehydfreie Lösung für die Herstellung von Sperrholz bietet und die Umweltverträglichkeit verbessert (Liu et al., 2024).
  • Significantly Tunable Foaming Behavior of Blowing Agent for the Polyethylene Foam Resin with a Unique Designed Blowing Agent System: In diesem Artikel wird ein neues Treibmittelsystem untersucht, das Ammoniumdihydrogenphosphat enthält und eine signifikante Anpassung des Schäumungsverhaltens von Polyethylenschaumharz ermöglicht, wobei Anwendungen in der Materialwissenschaft hervorgehoben werden (Chen & Huang, 2024).
  • Facile preparation of high-performance plywood adhesive from gelatinized corn starch crosslinked with ammonium dihydrogen phosphate: Dieser Artikel beschreibt die Herstellung eines Hochleistungs-Sperrholzklebstoffs aus gelatinierter Maisstärke, die mit Ammoniumdihydrogenphosphat vernetzt ist und eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Klebstoffen darstellt (Jia et al., 2024).
Hinweis zur Analyse
Reinheit (metallisch): ≥ 99,99 %
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99 %
Nitrat (NO₃): ≤ 5 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 50 ppm
As (Arsen): ≤ 0,2 ppm
Ba (Barium): ≤ 2,0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0,10 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0,010 ppm
Ce (Cer): ≤ 0,01 ppm
(Cobalt): ≤ 0,010 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0,010 ppm
Cs (Cäsium): ≤ 50 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 0,010 ppm
Fe (Eisen): ≤ 0,10 ppm
Hg (Quecksilber): ≤ 0,05 ppm
K (Kalium): ≤ 10 ppm
La (Lanthan): ≤ 0,010 ppm
Li (Lithium): ≤ 1,0 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0,10 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,010 ppm
Na (Natrium): ≤ 10 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0,010 ppm
Pb (Blei): ≤ 0,010 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 10 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0,010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0,10 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0,01 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0,010 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0,010 ppm
Zn (Zink): ≤ 0,010 ppm
Rechtliche Hinweise
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable