Merck
1.00803
SAFC
L(+)-Weinsäure
powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF, E 334
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
L(+)-Weinsäure, 2,3-Dihydroxybernsteinsäure
About This Item
Lineare Formel:
HOOCCH(OH)CH(OH)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
E-Nummer:
E334
EG-Index-Nummer:
201-766-0
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<5 Pa ( 20 °C)
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Assay
99.7-100.5% dry basis (acidimetric)
Form
powder
Selbstzündungstemp.
425 °C
Methode(n)
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH-Wert
1.6 (25 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
168-170 °C
Übergangstemp.
flash point 210 °C
Löslichkeit
1390 g/L
Dichte
1.76 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1000 kg/m3
Kationenspuren
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.0200%
Ca:, passes test
Hg: ≤0.0001%
Pb: ≤0.0002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0010%
Anwendung(en)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[O-]C(=O)C(O)C(O)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
InChIKey
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit unserem Fachwissen und unseren Fachkenntnissen in regulatorischen Angelegenheiten bei jedem Schritt der Entwicklung, Hochskalierung und Produktion.
Im Rahmen unseres EMPROVE® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung gewährleistet werden kann. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien produziert.
Anwendung
Weinsäure ist ein häufig verwendeter Inhaltsstoff in sowohl Lebensmitteln als auch Pharmazeutika. In pharmazeutischen Anwendungen wird Weinsäure hauptsächlich als ein pH-Modifikator eingesetzt sowie für die Herstellung von Brauseformulierungen.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
302.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
150 °C - closed cup
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.