Merck
1.00682
Supelco
Bernsteinsäure
for analysis EMSURE® ACS
Synonym(e):
Butandisäure
Größe auswählen
250 G
CHF 91.60
500 G
CHF 121.00
25 KG
CHF 2’730.00
CHF 91.60
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
CHF 91.60
500 G
CHF 121.00
25 KG
CHF 2’730.00
About This Item
Lineare Formel:
HOOCCH2CH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.09
Beilstein:
1754069
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
203-740-4
NACRES:
NA.21
CHF 91.60
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.5% (acidimetric)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
470 °C
Wirksamkeit
2260 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verunreinigungen
≤0.001% Nitrogen compounds (as N)
≤0.5% Water (Karl Fischer)
≤200 ppm Sulfated ash (600 °C)
≤50 ppm In water insoluble matter
≤5000 ppm Fumaric acid (HPLC)
pH-Wert
2.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
235 °C (lit.)
235 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
184-186 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 206 °C
Löslichkeit
58 g/L
Dichte
1.56 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
940 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤30 ppm
Kationenspuren
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChIKey
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
  • Anoxic photolysis as a Route to Primary Metabolites on Early Earth: Erörtert die Umwandlung von Bernsteinsäure im Zusammenhang mit chemischen Prozessen auf der frühen Erde und unterstreicht ihre mögliche Rolle in der präbiotischen Chemie (Taran & Unal, 2024).
  • Einbau von Zink in eine protische ionische Flüssigkeit auf Imidazol-Basis: Erforscht einen neuartigen katalytischen Weg unter Verwendung von Bernsteinsäure zur Herstellung von Esterweichmachern und unterstreicht die Effizienz dieses Verfahrens in industriellen Anwendungen (Latos et al., 2024).
Verlinkung
Ersetzt: SX1040; SX1040-3
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99,5
Identität (IR): entspricht
Aussehen der Lösung (5 %; Wasser): entspricht
In Wasser unlösliche Anteile: ≤ 50 ppm
Schmelzpunkt: 185,0 - 190,0 °C
Chlorid (Cl): ≤ 5 ppm
Phosphat (PO₄): ≤ 0,001 %
Sulfat (SO₄): ≤ 30 ppm
Schwermetalle (als Blei): ≤ 5 ppm
Fe (Eisen): ≤ 5 ppm
Stickstoffverbindungen (als N): ≤ 0,001 %
Fumarsäure (HPLC): ≤ 5000 ppm
Sulfatasche (600 °C): ≤ 200 ppm
Wasser (nach Karl Fischer): ≤ 0,5 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf