Wichtige Dokumente
1.00570
Supelco
di-Phosphorus pentoxide
for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Diphosphorpentoxid
Größe auswählen
100 G
CHF 86.50
500 G
CHF 186.00
CHF 86.50
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 86.50
500 G
CHF 186.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
O5P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
EG-Index-Nummer:
215-236-1
NACRES:
NB.21
CHF 86.50
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Dampfdruck
<0.1 hPa ( 20 °C)
Assay
≥98% (acidimetric)
Form
solid
Verunreinigungen
≤0.01% reductants (as P2O5)
≤20 ppm nitrogen (N)
≤50 ppm insolubles
pH-Wert
1 (20 °C, 5 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
420 °C (closed capillary tube)
Dichte
2.28 g/cm3 at 20-25 °C
Schüttdichte
700 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤10 ppm
nitrate (NO3-): ≤5 ppm
Kationenspuren
As: ≤200 ppm
Ca: ≤50 ppm
Cd: ≤5 ppm
Co: ≤5 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤10 ppm
K: ≤20 ppm
Mg: ≤10 ppm
Mn: ≤5 ppm
NH4+: ≤10 ppm
Na: ≤50 ppm
Ni: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
Sb: ≤10 ppm
Zn: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤50 ppm
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[P]21(=O)O[P]3(=O)O[P](=O)(O2)O[P](=O)(O1)O3
InChI
1S/O10P4/c1-11-5-12(2)8-13(3,6-11)10-14(4,7-11)9-12
InChIKey
DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Synthesis of new azo compounds based on N-(4-hydroxypheneyl)maleimide and N-(4-methylpheneyl)maleimide.: This study presents the synthesis of novel azo compounds utilizing di-Phosphorus pentoxide, demonstrating its utility in facilitating complex reactions in organic synthesis, particularly in forming N-substituted maleimide derivatives crucial in analytical chemistry for detecting molecular interactions (Mohammed IA et al., 2010).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 98.0 %
Identität: entspricht
Unlösliche Anteile: ≤ 0.005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0.005 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0.002 %
Chlorid (Cl): ≤ 0.001 %
Nitrat (NO₃): ≤ 0.0005 %
As (Arsen): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.0005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.0005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0.0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0.001 %
K (Kalium): ≤ 0.002 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.001 %
Mn (Mangan): ≤ 0.0005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.001 %
Na (Natrium): ≤ 0.005 %
Ni (Nickel): ≤ 0.0005 %
Pb (Blei): ≤ 0.0005 %
Sb (Antimon): ≤ 0.001 %
Zn (Zink): ≤ 0.0005 %
Reduzierende Anteile (P₂O₃): ≤ 0.01 %
Entspricht ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable