Merck
1.00480
Supelco
Molybdatophosphoric acid
spray solution for thin-layer chromatography
Synonym(e):
Molybdatophosphoric acid spray solution
Größe auswählen
100 ML
CHF 105.00
CHF 105.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 105.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NB.21
CHF 105.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Selbstzündungstemp.
425 °C (2-Propanol)
Expl.-Gr.
2-13.4 % (v/v) 2-Propanol()
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Übergangstemp.
flash point 12 °C (2-Propanol)
Dichte
0.84 g/cm3 at 25 °C
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Our TLC accessories allow professionals to work more quickly, more efficiently, and more reliably. Thanks to our broad assortment, users will always find what they need.
Hinweis zur Analyse
Anwendungstechnischer Test: entspricht
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - (2-Propanol)
Flammpunkt (°C)
12 °C - (2-Propanol)