Merck
1.00087
Supelco
Chlorine Test, photometric
photometric, 0.010 - 6.00 mg/l Cl₂ for free chlorine: Cl₂-1 and Cl₂-2, for total chlorine: Cl₂-1, Cl₂-2, and Cl₂-3 Spectroquant®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Chlorine reagent Cl₂-2 (liquid), photometric, 0.010 - 6.00 mg/l Cl₂ for free chlorine: Cl₂-1 and Cl₂-2, for total chlorine: Cl₂-1, Cl₂-2, and Cl₂-3 Spectroquant®
Qualitätsniveau
Form
liquid
Verwendung
sufficient for 400 tests
spezifische(r) Analyt(en)
chlorine
Messbereich
0.010-6.00 mg/L (Cl2)
Methode(n)
photometry: suitable
Dichte
1.079 g/cm3 at 20 °C
Kompatibilität
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Nachweisverfahren
photometric (DPD)
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
We offer Spectroquant® bulk reagents for the determination of free and total chlorine. This article contains reagent Cl2-2 . For the determination the following articles have to be purchased in addition: Reagents 1.00086, 1.00088 (only for the determination of total chlorine) and the equipment 1.00089. More information can be found in the instruction leaflet.
Rechtliche Hinweise
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Preparation of a standard solution for total chlorine.
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
AQS-Standard für freies Chlor - Herstellung einer Standardlösung für freies Chlor
Alle anzeigen
Verwandter Inhalt
Die HACCP-Desinfektionskontrolle in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der Produktsicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Wir bieten eine breite Produktpalette für die Desinfektionskontrolle und das Hygienemonitoring in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.