09-817
Anti-JMJD1C Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
JMJD, jumonji domain containing 1C, TR-interacting protein 8, thyroid receptor interacting protein 8, probable JmjC domain-containing histone demethylation protein 2C, thyroid hormone receptor interactor 8, Thyroid receptor-interacting protein 8, Jumonji
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), orangutan (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... JMJD1C(221037)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Histon-modifizierende Proteine
Qualität
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected JMJD1C on 10 µg of HeLa nuclear extract.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
HeLa nuclear extract
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable