07-937
Anti-HDAC7 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
histone deacetylase 7, histone deacetylase 7A
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HDAC7(51564)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Apoptose & Krebs
Histone
A previous lot of this antibody was shown to recognize recombinant HDAC7 but not recombinant HDAC1, HDAC4, or HDAC8.
Western Blotting:
A previous lot of this antibody was shown to recognize endogenous HDAC7 in HEK293T cells.
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Recombinant HDAC7 protein (Cat. #14-832).
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable