07-849-I
Anti-phospho-JAK1 (Tyr1022/1023)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Tyrosine-protein kinase JAK1, Tyr1022/1023-phosphorylated, Janus kinase 1, Tyr1022/1023-phosphorylated, JAK-1, Tyr1022/1023-phosphorylated
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
dot blot: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr1022/pTyr1023)
Angaben zum Gen
human ... JAK1(3716)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:200 dilution from a representative lot detected Tyr1022/1023-phosphorylated JAK1 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable