07-817
Anti-phospho-Glycogen Synthase(Ser641/Ser645) Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Glycogen synthase 1, GYS1, GS
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, mouse
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer641/pSer645)
Angaben zum Gen
human ... GYS1(2997)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Insulin-/stoffwechselassoziierte Signalübertragung
PI3K-, Akt-, & mTOR-Signalübertragung
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.