Wichtige Dokumente
07-633
Sigma-Aldrich
Anti-HNF3β/FOXA2-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-HNF-3-beta, Anti-HNF3B, Anti-TCF3B
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FOXA2(3170)
mouse ... Foxa2(15376)
rat ... Foxa2(25099)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Gen kodiert ein Mitglied der Forkhead-Klasse von DNA-Bindungsproteinen. Diese Hepatozyten-Zellkernfaktoren sind Transkriptionsaktivatoren für leberspezifische Transkripte wie Albumin und Transthyretin. Sie interagieren außerdem mit Chromatin. Ähnliche Familienmitglieder bei Mäusen spielen Rollen bei der Regulation des Metabolismus und der Differenzierung von Pankreas und Leber. Dieses Gen steht mit vereinzelten Fällen von Typ-2-Diabetes bei jungen Menschen in Verbindung. Zwei Transkriptvarianten, die dasselbe Protein kodieren, wurden für dieses Gen identifiziert.
Spezifität
Erkennt HNF3β/FOXA2.
Immunogen
GST-Fusionsprotein, das den Resten 7-86 von Hepatozyten-Zellkernfaktor-3 beta / Forkhead-Box A2 (HNF3β/FOXA2) der Ratte entspricht.
Anwendung
Forschungs-Unterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Weisen Sie HNF3β/FOXA2 mit dem Anti-HNF3β/FOXA2-Antikörper (polyklonaler Kaninchen-Antikörper) nach, der in IHC und WB funktioniert.
Qualität
Regelmäßig mittels Immunblot an Zellkernextrakten von MLE12-Zellen beurteilt.
Zielbeschreibung
50 kDa
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigtes Kaninchen-IgG in einer Lösung aus 30 % Glycerin, 0,07 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,135 mol/l NaCl und 0,035 % Natriumazid als Konservierungsmittel.
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
MLE12-Zellkernextrakte, humanes Leber-Lysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Circadian regulation of intestinal lipid absorption by apolipoprotein AIV involves forkhead transcription factors A2 and O1 and microsomal triglyceride transfer protein.
Pan, X; Munshi, MK; Iqbal, J; Queiroz, J; Sirwi, AA; Shah, S; Younus, A; Hussain, MM
The Journal of Biological Chemistry null
Comparative evaluation of biofilm formation and tolerance to a chemical shock of pathogenic and nonpathogenic Escherichia coli O157:H7 strains.
Marouani-Gadri N, Chassaing D, Carpentier B
Journal of Food Protection null
Forkhead box A2 transcription factor is expressed in all types of neuroendocrine lung tumors
Khoor, Andras, et al.
Human Pathology, 35, 560-564 (2004)
Temporal-spatial distribution of hepatocyte nuclear factor-3beta in developing human lung and other foregut derivatives.
Stahlman, M T, et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 46, 955-962 (1998)
B Smith et al.
Gynecologic oncology, 143(2), 398-405 (2016-10-25)
Forkhead box protein A2 (FOXA2) plays an important in development, cellular metabolism and tumorigenesis. The Cancer Genome Atlas (TCGA) identified a modest frequency of FOXA2 mutations in endometrioid endometrial cancers (EEC). The current study sought to determine the relationship between