Dokumente
07-455
Sigma-Aldrich
Anti-CoREST-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-COREST, Anti-RCOR
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RCOR1(23186)
Allgemeine Beschreibung
Das CoREST-Gen kodiert einen funktionellen Corepressor, der für die Regulation der neuronspezifischen Genexpression erforderlich ist. REST (RE1 silencing transcription factor 1) kann die extraneuronale Restriktion vermitteln, indem es entweder die aktive Unterdrückung durch Rekrutierung von Histon-Deacetylase oder das langfristige Gen-Silencing mit einem bestimmten funktionellen Komplex erzwingt. Das Silencing von neuronspezifischen Genen erfordert die Rekrutierung eines assoziierten Corepressors, CoREST, der als funktionelles Molecular Beacon für die Rekrutierung der molekularen Maschinerie dient, welche das Silencing über ein chromosomales Intervall, einschließlich Transkriptionseinheiten erzwingt, die selbst keine REST-Response-Elemente enthalten.
Spezifität
Erkennt CoREST.
Immunogen
GST-Fusionsprotein, das den Resten 109-293 von humanem CoREST entspricht.
Anwendung
Forschungs-Unterkategorie
Chromatin-Biologie
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Weisen Sie CoREST mit dem Anti-CoREST-Antikörper (polyklonaler Kaninchen-Antikörper) nach, der in ChIP, ICC, IHC, IP und WB funktioniert.
Qualität
Regelmäßig mittels Immunblot an RIPA-Lysaten von A431-, 3T3/A31-, Jurkat- oder HeLa-Zellen beurteilt
Zielbeschreibung
66 kDa
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigtes Immunglobulin in 0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl und 0,05 % Natriumazid als Konservierungsmittel.
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-301, nichtstimuliertes A431-Zelllysat. 2,5 µl 2-Mercaptoethanol/100 µl Lysat zugeben und 5 Minuten einkochen, um das Präparat zu reduzieren. Jede Bahn für Minigele mit 20 µg reduziertem Lysat beladen.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Identification of immunogenic MHC class II Tyrosinase-derived peptides using HLA-DR1 and HLA-DR4 transgenic mice.
R B V Horton,S A S Laversin,S P Reeder,R C Rees,S E B McArdle
Protein and peptide letters null
The two functions of herpes simplex virus 1 ICP0, inhibition of silencing by the CoREST/REST/HDAC complex and degradation of PML, are executed in tandem.
Gu, H; Roizman, B
Journal of virology null
ZNF198 stabilizes the LSD1-CoREST-HDAC1 complex on chromatin through its MYM-type zinc fingers.
Gocke, CB; Yu, H
Testing null
Benoît Laurent et al.
Journal of cell science, 125(Pt 4), 993-1002 (2012-03-09)
Gfi-1B is a transcriptional repressor essential for the regulation of erythropoiesis and megakaryopoiesis. Here we identify Gfi-1B p32, a Gfi-1B isoform, as essential for erythroid differentiation. Gfi-1B p32 is generated by alternative splicing and lacks the two first zinc finger
Increased binding of stroke-induced long non-coding RNAs to the transcriptional corepressors Sin3A and coREST.
Dharap, A; Pokrzywa, C; Vemuganti, R
ASN Neuro null