07-2050
Anti-DNMT3A2 Antibody
from rabbit
Synonym(e):
DNA (cytosine-5-)-methyltransferase 3 alpha, DNA MTase HsaIIIA, DNA cytosine methyltransferase 3 alpha, DNA cytosine methyltransferase 3A2, DNA methyltransferase HsaIIIA
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DNMT3A(1788)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Chromatin-Biologie (ChIP)
This antibody was shown by an outside laboratory to be suitable for ELISA.
Immunocytochemistry:
This antibody detects DMNT3A2 in the nuclei of NIH/3T3, HeLa, and A431 cells.
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial to pellet the solution. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Hinweis zur Analyse
L6, NIH/3T3, HeLa, or A431 cells.
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable