07-1594
Anti-Phospho-Dnmt1(Ser714) Antibody
from rabbit
Synonym(e):
CXXC finger protein 9, CXXC-type zinc finger protein 9, DNA (cytosine-5-)-methyltransferase 1, DNA MTase HsaI, DNA methyltransferase 1, DNA methyltransferase HsaI
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer714)
Angaben zum Gen
human ... DNMT1(1786)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Chromatin-Biologie (ChIP)
This antibody has been shown by an outside laboratory to be suitable for ELISA (1:1000).
Dot blotting:
This antibody has been shown by an outside laboratory to be specific for the phospho-Ser714 immunogen peptide, but not the unphosphorylated peptide, by dot blotting (1:500).
Qualität
1:250 dilution of this antibody detected Dnmt1 on 10 µg HeLa nuclear extract
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
HeLa nuclear extract or EGF-treated whole HeLa cell extract.
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable