07-1437
Anti-PDGF-BB-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Platelet-derived growth factor B chain precursor, Platelet-derived growth factor beta polypeptide, Platelet-derived growth factor, beta polypeptide (oncogene SIS), oncogene SIS, Platelet-derived growth factor, Platelet-derived growth factor beta, Platele
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PDGFB(5155)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
0,2–0,4 ng/Well, wenn humanes PDGF-BB verwendet wird, um die Platte zu beschichten.
Neutralisation: Um die ½-maximale Hemmung (ND50) der biologischen Aktivität von hPDGF-BB (2,5
ng/ml) zu erzeugen, war eine Konzentration von 0,03–0,04 μg/ml einer früheren Charge dieses Antikörpers erforderlich.
Immunhistochemie (Paraffin): Anti-IGF-1R, repräsentatives Färbungsmuster und Morphologie eines duktalen Brustkarzinoms. Das Gewebe wurde mit EDTA, pH-Wert 8,0, für die Epitopgewinnung vorbehandelt. Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde mit IHC-Select Detection mit HRP-DAB auf 1:200 verdünnt (RT-Inkubation).
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
Signalisierung
Qualität
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:500-Verdünnung dieser Charge wies PDGF-BB in 10 μg HUVEC-Lysaten nach.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable