07-1221
Anti-PP2A-B′ (B56) Antibody
from rabbit
Synonym(e):
PP2A phosphatase activator, PP2A, subunit B′, PP2A, subunit B′, PR53 isoform, Phosphotyrosyl phosphatase activator, protein phosphatase 2A activator, regulatory subunit 4, protein phosphatase 2A, regulatory subunit B′, protein phosphatase 2A, regulatory
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat, human, mouse, bovine
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PTPA(5524)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
PI3K-, Akt-, & mTOR-Signalübertragung
Kinasen & Phosphatasen
Qualität
Western Blot Analysis: 1:500-1:1,500 dilution of this antibody detected PP2A-B′ (B56) in 10 μg of multiple cell lysates.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Hinweis zur Analyse
HeLa Cell Lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable