07-1016
Anti-Phospho-UPF1(Ser1127)-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Regulator of nonsense transcripts 1, ATP-dependent helicase RENT1, Nonsense mRNA reducing factor 1, NORF1, Up-frameshift suppressor 1 homolog, hUpf1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
chicken (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), yeast (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer1127)
Angaben zum Gen
human ... UPF1(5976)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Peptidhemmungsanalyse: Eine 1:1.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge blockierte Phospho-UPF1 (Ser1127) in mit Calyculin A und Okadasäure behandelten NIH/3T3.
Immunpräzipitationsanalyse: 5 µg einer repräsentativen Charge immunpräzipitierten Phospho-UPF1 (Ser1127) in mit Calyculin A und Okadasäure behandelten NIH/3T3.
Qualität
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1000-Verdünnung dieses Antikörpers wies Phospho-UPF1 (Ser1127) in 10 µg NIH/3T3 nach, die für 30 Minuten mit Calyculin A (50 nmol/l) und Okadasäure (500 nmol/l) behandelt wurden.
Zielbeschreibung
Sonstige Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable