06-852
Anti-Spinophilin/Neurabin II-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Protein phosphatase 1 regulatory subunit 9B 3 neurabin II, protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 9B, protein phosphatase 1, regulatory subunit 9B, protein phosphatase 1, regulatory subunit 9B, spinophilin
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PPP1R9B(84687)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Synapsen und Synapsen-Biologie
Neuronen- und Gliamarker
Neurowissenschaft
4 μg/ml einer früheren Charge wiesen Spinophilin/Neurabin-II in 500 μg eines mikrosomalen Rattenhirnpräparats (Katalog-Nr. 12-144) nach.
Qualität
Western-Blot-Analyse:
0,25–1 μg/mL dieser Charge wiesen Spinophilin/Neurabin-II in 20 μg eines mikrosomalen Proteinpräparats (Katalog-Nr. 12-144) nach.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handhabungsempfehlungen:
Zentrifugieren Sie das Fläschchen und mischen Sie die Lösung vorsichtig nach dem Erhalt und vor dem Entfernen der Kappe. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Veränderungen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C können dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Hinweis zur Analyse
Hirngewebe
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1