06-680-AF488
Anti-Androgen Receptor Antibody, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Synonym(e):
Androgen receptor, Dihydrotestosterone receptor, Nuclear receptor subfamily 3 group C member 4
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 488
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
horse (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AR(367)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Hormone & Rezeptoren
Qualität
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Androgen Receptor in MCF-7 cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable