Wichtige Dokumente
06-1433
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-FGFR-1-(Tyr653/Tyr654-)Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Basic fibroblast growth factor receptor 1, FGFR-1, bFGF-R-1, Fms-like tyrosine kinase 2, FLT-2, Proto-oncogene c-Fgr, CD331
Größe auswählen
25 μG
CHF 163.00
100 μG
CHF 384.00
CHF 163.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 μG
CHF 163.00
100 μG
CHF 384.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 163.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
Xenopus (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
cell based assay: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr653/pTyr654)
Angaben zum Gen
human ... FGFR1(2260)
Allgemeine Beschreibung
FGFR-1 (Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptor-1) gehört zur Proteinfamilie der basischen Fibroblasten-Wachstumsfaktoren und spielt vermutlich eine wichtige Rolle bei der Auslösung und Ausbreitung der benignen Prostatahyperplasie. Ein Mangel an FGFR-1 führt nach der Implantation zum Tod und steht in Verbindung mit Neurofascin und Neuritenaussprossung. In jüngster Zeit wurde festgestellt, dass die FGFR-1-Expression bei Patienten mit Nierenzellkarzinom erhöht ist, und dass FGFR-1 möglicherweise auch bei der frühen Gliedmaßenbildung eine Rolle spielt.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt an Tyr653/Tyr654 phosphorylierten FGFR-1.
Immunogen
Epitop: Phosphoryliertes Tyr653/Tyr654
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das an Tyr653/Tyr654 phosphoryliertem menschlichem FGFR-1 entspricht.
Anwendung
Analyse des Peptidinhibitionstests: 0,2 µg/ml aus einer repräsentativen Charge blockierten die Peptidbindung bei HEK293T-Zellen, die mit FGFR-1 transfiziert waren.
Dieser Anti-Phospho-FGFR-1-(Tyr653/Tyr654-)Antikörper ist zur Verwendung in WB und Zellfunktionstests für den Nachweis von FGFR-1 (Tyr653/Tyr654) validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Zytokine & Zytokinrezeptoren
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an unbehandelten und mit Lambda-Phosphatase behandelten HEK293T-Zellen, die mit FGFR1 transfiziert waren.
Western-Blot-Analyse: 0,2 µg/ml dieses Antikörpers wiesen FGFR-1 in 10 µg unbehandelten und mit Lambda-Phosphatase behandelten HEK293T-Zellen nach, die mit FGFR-1 transfiziert waren.
Zielbeschreibung
~145 kDa beobachtet.
FGFR-1 hat 19 Isoformen und acht potenzielle Glykosylierungsstellen, die die erwartete Größe auf 120 kDa für die unreife Form und 145 kDa für die reife Form des Rezeptors erhöhen (Hisaoka, K., et al (2011). JBC. 286(24):21118-21128).
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Unbehandelte und mit Lambda-Phosphatase behandelte HEK293T-Zellen, die mit FGFR-1 transfiziert wurden
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jiahui Si et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 38(1), 481-481 (2019-12-06)
Although EGFR tyrosine kinase inhibitors (EGFR-TKIs) are beneficial to lung adenocarcinoma patients with sensitive EGFR mutations, resistance to these inhibitors induces a cancer stem cell (CSC) phenotype. Here, we clarify the function and molecular mechanism of shisa3 as a suppressor
Tamer A Ahmed et al.
Cell reports, 26(1), 65-78 (2019-01-04)
Pharmacologic targeting of components of ERK signaling in ERK-dependent tumors is often limited by adaptive resistance, frequently mediated by feedback-activation of RTK signaling and rebound of ERK activity. Here, we show that combinatorial pharmacologic targeting of ERK signaling and the
LTBP-2 Has a Single High-Affinity Binding Site for FGF-2 and Blocks FGF-2-Induced Cell Proliferation.
Menz, C; Parsi, MK; Adams, JR; Sideek, MA; Kopecki, Z; Cowin, AJ; Gibson, MA
Testing null
Agata Lampart et al.
Cells, 11(3) (2022-02-16)
Fibroblast growth factor 1 (FGF1) is considered primarily as a ligand for FGF surface receptors (FGFRs) through which it activates a number of cellular responses. In addition to its canonical mode of action, FGF1 can act intracellularly, before secretion or
Mateusz Adam Krzyscik et al.
ACS omega, 2(7), 3792-3805 (2018-07-20)
Antibody-drug conjugates (ADCs) are a new class of anticancer therapeutics that combine the selectivity of targeted treatment, ensured by monoclonal antibodies, with the potency of the cytotoxic agent. Here, we applied an analogous approach, but instead of an antibody, we