Dokumente
06-1297
Sigma-Aldrich
Anti-U1-70K-Antikörper
from rabbit
Synonym(e):
small nuclear ribonucleoprotein 70kDa (U1), U1 small nuclear ribonucleoprotein 70 kDa, small nuclear ribonucleoprotein 70kDa (RNP antigen), U1 snRNP 70 kDa
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SNRNP70(6625)
Allgemeine Beschreibung
U1 small nuclear ribonucleoprotein 70 kDa (U1-70K) ist eines von drei spezifischen Proteinen, die im U1-snRNP-Kern vorkommen, wozu mindestens sieben Kernproteine zählen, die in allen U-snRNP vorkommen, sowie drei spezifische Proteine, U1-70K, U1-A und U1-C. U1-70K ist durch Binden an die Loop-I-Region von U1-snRNA mit seiner RPM(RNA-Erkennungsmotiv)-Bindungsdomäne an der Vermittlung von Prä-DNA-Spleißen beteiligt. Neben seiner RNA-Bindungsdomäne enthält U1-70K außerdem zwei Arginin-reiche Regionen, die mit Säure- oder Serinresten akzentuiert sind und von denen angenommen wird, dass sie trans-agierende Funktionen aufweisen. Alternatives Spleißen führt zu 4 bekannten Isoformen. Verkürzte Formen von U1-70K können nicht an RNA binden.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt U1-70K.
Immunogen
Rekombinantes Protein, das der C-terminalen Domäne von Human-U1-70K entspricht.
Anwendung
Der Anti-U1-70K-Antikörper ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper für den Nachweis von U1-70K, auch als small nuclear ribonucleoprotein 70 kDa (U1) bekannt, und wurde in WB und ICC validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
RNA-Metabolismus & Bindungsproteine
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:500-Verdünnung einer repräsentativen Charge dieses Antikörpers wies U1-70K in NIH/3T3-, A431- und HeLa-Zellen nach.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in HepG2-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wiesen U1-70K in 10 µg HepG2-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~51 kDa berechnet; ~57 kDa gemessen.
Physikalische Form
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
HepG2-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mithun Mitra et al.
Genome biology, 19(1), 176-176 (2018-10-27)
In response to a wound, fibroblasts are activated to migrate toward the wound, to proliferate and to contribute to the wound healing process. We hypothesize that changes in pre-mRNA processing occurring as fibroblasts enter the proliferative cell cycle are also