06-1283
Anti-acetyl-p53 (Lys320) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Antigen NY-CO-13, Phosphoprotein p53, Tumor suppressor p53, p53 antigen, p53 transformation suppressor, p53 tumor suppressor, transformation-related protein 53, tumor protein p53
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
bovine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
acetylation (Lys320)
Angaben zum Gen
human ... TP53(7157)
Allgemeine Beschreibung
a) Most of them are missense point mutations giving rise to an altered protein function.
b) Many -but not all- mutant p53 proteins exhibit a common mutant structure, which can be recognized by monoclonal antibodies specific for p53 in the mutant conformation.
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Transkriptionsfaktoren
Western Blot (SNAP ID) Analysis: 5 µg/mL antibody detected p53 on 10 µg of recombinant proteins.
Qualität
Western Blotting Analysis: 5 µg/mL of a representative lot of this antibody detected p53 on 10 µg of A549 cells treated with UV & TSA lysate.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Recombinant proteins
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable