Fortfahren mit
TRUECD
TrueGel3D Crosslinker
CD cell-degradable crosslinker
Synonym(e):
Crosslinker
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
200 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 191.00
600 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 474.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12352207
CHF 191.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
CD cell-degradable crosslinker is comprised of conjugated peptide along with polyethylene glycol and thiol (SH) groups. The thiol groups form stable thioether bond with thiol-reactive groups of the polymers (Mal-PVA, Mal-Dextran, SG-PVA and SG-Dextran) and results in a stable hydrogel.
The conjugated peptide has matrix metalloprotease (MMP)-cleavage sites (Pro-Leu-Gly-Leu-Trp-Ala), which allows matrix metalloproteases (MMP1, MMP3, MMP7 and MMP9) to locally degrade the polymer network. It allows cells to spread and migrate within the gel if they express the indicated MMPs.
Application
TRUECD is used to crosslink PVA and dextran polymers to generate cell-degradable hydrogel
Features and Benefits
MMP degradable
Other Notes
TRUECD contains CD cell-degradable crosslinker lyophilized and water.
Disclaimer
Avoid prolong exposure of CD cell-degradable crosslinker to air
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TRUEPEGTRUE8TRUEDEXS
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TrueGel3D Crosslinker
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)