Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
05-840
Sigma-Aldrich
Anti-IDO(Indolamin-2,3-Dioxygenase)-Antikörper, Klon 10.1
clone 10.1, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Indoleamine 2,3-dioxygenase, Indoleamine-pyrrole 2,3-dioxygenase, indole 2,3-dioxygenase, indoleamine-pyrrole 2,3 dioxygenase, IDO1
Größe auswählen
100 μG
CHF 428.00
CHF 428.00
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 428.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 428.00
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
10.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Angaben zum Gen
human ... IDO1(3620)
mouse ... Ido1(15930)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
MAB5412MAB10009MABS485
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
UniProt accession no.
P14902
UniProt accession no.
P14902
UniProt accession no.
P14902
UniProt accession no.
P14902
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, western blot: suitable
Allgemeine Beschreibung
Indolamin-2,3-dioxygenase (IDO) ist ein Enzym, das für die Umwandlung von Tryptophan zu Kynureninen verantwortlich ist. IDO wird in vielen Geweben exprimiert und kann durch Interferon-gamma hochreguliert werden. IDO moduliert die Werte der Aminosäure Tryptophan, die wesentlich für das Zellwachstum ist, aber auch an der Unterdrückung der Immunantwort beteiligt ist. IDO könnte an der Unterdrückung der Immunantwort auf Tumore beteiligt sein und die Blockierung des IDO-Signalwegs könnte ein potenzielles Ziel für eine Immuntherapie sein.
Spezifität
Erkennt IDO (Indolamin-2,3-Dioxygenase), Molekülmasse 42 kDa.
Immunogen
GST-Fusionsprotein, das den Resten 78–184 von humaner Indolamin-2,3-Dioxygenase (IDO) entspricht. Klon 10.1.
Anwendung
Der Anti-IDO(Indolamin-2,3-Dioxygenase)-Antikörper, Klon 10.1 ist ein Antikörper gegen IDO (Indolamin 2) zur Verwendung in IC und WB.
Immunzytochemie: Eine frühere Charge wurde von einem unabhängigen Labor in Phoenix-Zellen verwendet, die mit einem Expressionsvektor transfiziert wurden.
Immunhistochemie: Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde verwendet, um IDO in humanen Gewebeschnitten von Retina, primärem Augentumor und metastasierendem Lebertumor nachzuweisen (Chen, P.W., et al. Experimental Eye Research 85(2007) 617-625).
Qualität
Regelmäßig mittels Western Blot an unbehandelten und mit IFN-gamma behandelten (24 Std.) HeLa-Lysaten beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:500-Verdünnung dieser Charge wies IDO in 10 μg von unbehandelten und mit IFN-gamma behandelten HeLa-Lysaten nach.
Zielbeschreibung
42 kDa
Verlinkung
Ersetzt: 04-1056
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG in Puffer mit 70 % Lagerpuffer, 0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mmol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid und 30 % Glycerin.
Format: Aufgereinigt
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Humane, durch INF-gamma stimulierte HeLa-Zelllysate, durch INF-gamma stimulierte humane periphere Blutlymphozyten.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ying Lu et al.
Blood, 119(4), 1075-1085 (2011-12-02)
Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) can eradicate chemorefractory leukemia through the graft-versus-leukemia (GVL) activity of donor T cells. However, the clinical success of allo-HSCT is limited by the graft-versus-host disease (GVHD) activity of donor T cells. We have reported
Annabel Meireson et al.
Frontiers in immunology, 12, 736498-736498 (2021-09-25)
Immune escape is an early phenomenon in cancer development/progression. Indoleamine 2,3-dioxygenase 1 (IDO1) is a normal endogenous mechanism of acquired peripheral immune tolerance and may therefore be tumor-promoting. This study investigated the clinical relevance of IDO1 expression by immune cells
Mechanism of interferon-gamma action. Characterization of indoleamine 2,3-dioxygenase in cultured human cells induced by interferon-gamma and evaluation of the enzyme-mediated tryptophan degradation in its anticellular activity.
Takikawa, O, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 263, 2041-2048 (1988)
Tryptophan and the immune response.
Moffett, John R and Namboodiri, Ma Aryan
Immunology and Cell Biology, 81, 247-265 (2003)
Uveal melanoma expression of indoleamine 2,3-deoxygenase: establishment of an immune privileged environment by tryptophan depletion.
Peter W Chen,Jessamee K Mellon,Elizabeth Mayhew,Shixuan Wang,Yu Guang He,Nick Hogan et al.
Experimental Eye Research null