05-769
Anti-Integrin beta 3 (ITGB3/CD61) Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, SAP
Größe auswählen
CHF 371.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 371.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-Integrin β3 (CD61) Antibody, clone SAP, clone SAP, Upstate®, from mouse
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SAP, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGB3(3690)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Integrine
Qualität
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Positive Antigen Control: Catalog #12-309, Hela cell nuclear extract. Add an equal volume of Laemmli reducing sample buffer to 10 μL of extract and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced extract per lane for minigels.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable