Wichtige Dokumente
05-724MG
Sigma-Aldrich
Anti-Myc-Tag-Antikörper, Klon 4A6
clone 4A6, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Anti-Myc-Antikörper, Anti-Myc-Tag-Antikörper Klon 4A6, Myc-Tag-Nachweisantikörper
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4A6, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MYC(4609)
Allgemeine Beschreibung
Erkennt rekombinante Proteine, die das Myc-Epitop-Tag (EQKLISEEDL) in einer Reihe von Sequenzzusammenhängen enthalten und ist für diese spezifisch. Erkennt auch humanes Myc.
Spezifität
Erkennt rekombinante Proteine, die das Myc-Epitop-Tag (EQKLISEEDL) in einer Reihe von Sequenzkontexten enthalten, und ist für diese spezifisch; erkennt auch humanes Myc.
Immunogen
Peptid, das den Aminosäuren 410–420 (MEQKLISEEDL) von humanem Myc entspricht
Anwendung
Forschungskategorie
Epitop-Tags & Allgemeine Verwendung
Forschungsunterkategorie
Epitop-Tags
Weisen Sie das Myc-Tag mit diesem Anti-Myc-Tag-Antikörper, Klon 4A6 nach, der zur Verwendung in ChIP, IF, IP, WB und IC validiert ist.
Qualität
Regelmäßig mittels Immunblot an Myc-markiertem rekombinantem Protein in Sequenzkontexten beurteilt
Zielbeschreibung
Abhängig von der Molekülmasse des markierten Proteins
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
PBS
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
2 Jahre bei -20 °C
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yi-Chao Lee et al.
Journal of biomedical science, 25(1), 76-76 (2018-11-09)
The brain predominantly expressed RING finger protein, Znf179, is known to be important for embryonic neuronal differentiation during brain development. Downregulation of Znf179 has been observed in motor neurons of adult mouse models for amyotrophic lateral sclerosis (ALS), yet the
Yu-Jung Chang et al.
Cancers, 12(10) (2020-10-07)
Increased ROS proto-oncogene 1 (ROS1) expression has been implicated in the invasiveness of human oral squamous cell carcinoma (OSCC). The cellular distribution of ROS1 has long-been assumed at the plasma membrane. However, a previous work reported a differential cellular distribution
Sahasransu Mahapatra et al.
Nucleic acids research, 39(10), 4023-4034 (2011-01-27)
FACT complex is involved in elongation and ensures fidelity in the initiation step of transcription by RNA polymerase (pol) II. Histone variant H2A.Z is found in nucleosomes at the 5'-end of many genes. We report here H2A.Z-chaperone activity of the
Roeland Lameris et al.
Immunology, 149(1), 111-121 (2016-06-18)
Ligation of the CD1d antigen-presenting molecule by monoclonal antibodies (mAbs) can trigger important biological functions. For therapeutic purposes camelid-derived variable domain of heavy-chain-only antibodies (VHH) have multiple advantages over mAbs because they are small, stable and have low immunogenicity. Here
Min Jun Jang et al.
Cell death & disease, 8(12), 3201-3201 (2017-12-14)
Peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) is the master regulator of adipocyte differentiation and is closely linked to the development of obesity. Despite great progress in elucidating the transcriptional network of PPARγ, epigenetic regulation of this pathway by histone modification remains
Questions
  1. What is the size? 1mg?
    1 answer
    1. The pack size of this product is 1 mg.