Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR™ 488
Clone:
1H6, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
25
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR™ 488
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1H6, monoclonal
species reactivity
vertebrates
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer)
General description
Signifikanz:
Der Anti-Phosphatidylserin-Antikörper kann verwendet werden, um die Translokation des Membran-Phospholipids Phosphatidylserin (PS) aus der inneren in die äußere Lipidschicht der Zellmembran nachzuweisen. Er stellt eine Alternative zu Annexin V für die Quantifizierung der Apoptose dar.
Der Anti-Phosphatidylserin-Antikörper kann verwendet werden, um die Translokation des Membran-Phospholipids Phosphatidylserin (PS) aus der inneren in die äußere Lipidschicht der Zellmembran nachzuweisen. Er stellt eine Alternative zu Annexin V für die Quantifizierung der Apoptose dar.
Phosphatidylserin, oder PS, ist ein natürlich vorkommender Phospholipid-Nährstoff. PS ist essenziell für die Funktion aller Zellen des Körpers. Seine höchste Konzentration findet sich jedoch im Hirn. Seine relative Menge in diesem Organ reflektiert die nachweisliche Beteiligung an einer Reihe von Nervenzellfunktionen, einschließlich Freisetzung von Nervenbotenstoffen und Synapsenaktivität. Klinische Studien legen nahe, dass PS die Hirnfunktionen, die mit dem Alter abnehmen, unterstützten kann.
Immunogen
Liposome, die 70 % Phosphatidylserin und 30 % Phosphatidylglycerin enthalten.
Application
Forschungs-Unterkategorie
Apoptose und Krebs
Apoptose und Krebs
Forschungs-Unterkategorie
Apoptose – Weiteres
Apoptose – Weiteres
Weisen Sie Phosphatidylserin mit diesem Anti-Phosphatidylserin-Antikörper, Klon 1H6, Alexa Fluor 488, der zur Verwendung in FC validiert ist, nach.
Biochem/physiol Actions
Erkennt Phosphatidylserin (PS) in Zellmembranen.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG in Puffer mit PBS mit 1 % BSA, 0,05 % Tween, 0,05 % Natriumazid. Bei 4 ºC flüssig.
Mit Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Durchflusszytometrie: 0,2 μg dieses Antikörpers wies Phosphatidylserin in fixierten Jurkat-Zellen nach (siehe Seite 2).
Apoptose-Assay: Zeitverlauf für die Einleitung der Apoptose in Jurkat-Zellen durch Staurosporin, gemessen mit entweder einem Anti-Phosphatidylserin, Klon 1H6, Alexa Fluor™ 488-Konjugat oder einem Annexin V-FITC-Konjugat.
Apoptose-Assay: Zeitverlauf für die Einleitung der Apoptose in Jurkat-Zellen durch Staurosporin, gemessen mit entweder einem Anti-Phosphatidylserin, Klon 1H6, Alexa Fluor™ 488-Konjugat oder einem Annexin V-FITC-Konjugat.
Kontrolle
Negativkontrolle: Art.-Nr. 16-240, normales Maus-IgG, Alexa Fluor™ 488-Konjugat.
Negativkontrolle: Art.-Nr. 16-240, normales Maus-IgG, Alexa Fluor™ 488-Konjugat.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Alexa Fluor™ ist eine eingetragene Marke von Molecular Probes, Inc.
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c