05-577
Anti-PP2A Antibody, C subunit, demethylated, clone 4b7
ascites fluid, clone 4b7, Upstate®
Synonym(e):
Anti-NEDLBA, Anti-PP2Ac, Anti-PP2CA, Anti-PP2Calpha, Anti-RP-C
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4b7, monoclonal
Speziesreaktivität
vertebrates
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PPP2CA(5515)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Neurowissenschaft
Kinasen & Phosphatasen
Neurodegenerative Krankheiten
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Positive Antigen Control: Catalog #12-301, non-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1