Dokumente
05-446
Sigma-Aldrich
Anti-p75NTR-(Neurotrophin-Rezeptor-)Antikörper, Klon ME20.4
clone A16/17, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
p75 Low Affinity Neurotrophin Receptor, NGFR
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
A16/17, monoclonal
Speziesreaktivität
monkey, human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NGFR(4804)
Spezifität
niedrigaffiner p75NTR
Immunogen
Humane Melanom-Zelllinie WM245.
Anwendung
Anti-p75NTR(Neurotrophin-Rezeptor)-Antikörper, Klon ME20.4, weist den Gehalt von p75NTR (Neurotrophin-Rezeptor) nach und ist für die Verwendung in IP, WB, IH und NEUT publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Kinasen und Phosphatasen
Neurodegenerative Erkrankungen
Qualität
Regelmäßig mittels Immunblot an RIPA-Lysaten von HS294T-Zellen beurteilt
Zielbeschreibung
69kDa
Verlinkung
Ersetzt: 04-1111
Physikalische Form
0,1 M Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 M NaCl, 0,05 % Natriumazid vor der Zugabe von Glycerin zu 30 %.
Format: Aufgereinigt
Protein-G-Chromatografie
Lagerung und Haltbarkeit
2 Jahre bei -20 °C
Sonstige Hinweise
Aufgrund von Lizenzvereinbarungen kann dieses Produkt nicht zum Weiterverkauf erworben werden.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Low-affinity nerve growth factor receptor immunoreactivity in the human urinary bladder.
Wakabayashi, Y, et al.
Neuroscience Letters, 186, 9-12 (1995)
Immuno-electron microscopy characterization of human bone marrow stromal cells with anti-NGFR antibodies.
Caneva, L, et al.
Blood Cells, Molecules and Diseases, 21, 73-85 (1995)
C Dominici et al.
Journal of neuro-oncology, 31(1-2), 57-64 (1997-01-01)
In neuroblastoma, high levels of mRNA for p140trkA and p75LNGFR neurotrophin receptors are predictive of favorable outcome. Their evaluation by Northern blot, however, requires substantial amounts of tissue and this prevents their routine evaluation as well as the possibility for
S M Mooney et al.
Neuroscience, 149(2), 372-381 (2007-09-18)
Organotypic cultures of rat cortex were used to test the hypotheses that nerve growth factor (NGF) is neuroprotective for immature cortical neurons and that ethanol abolishes this neuroprotection in a developmental stage-dependent manner. Samples were obtained on gestational day (G)
J Du et al.
The Journal of cell biology, 150(6), 1423-1434 (2000-09-20)
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) has been shown to regulate neuronal survival and synaptic plasticity in the central nervous system (CNS) in an activity-dependent manner, but the underlying mechanisms remain unclear. Here we report that the number of BDNF receptor TrkB