Merck
MABE146
Sigma-Aldrich
Anti-5-Methylcytosin-Antikörper, Klon 33D3
clone 33D3, from mouse
Synonym(e):
methylcytosine, methylcytidine
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
33D3, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
Southern blotting: suitable
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
methylated DNA immunoprecipitation (MeDIP): suitable
Isotyp
IgG1λ
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
5-Methylcytosin ist eine modifizierte Base, die in der DNA von höheren Eukaryoten vorkommt. Die DNA-Methylierung ist bekanntermaßen an der Steuerung der Genexpression beteiligt und wird von einer Klasse von Enzymen, die als DNA-Methyltransferasen (DNMT) bekannt sind, vermittelt. Die entsprechende Cytosin-Methylierung ist für die normale Entwicklung und Erhaltung von Säugerzellen essenziell. Veränderte DNA-Methylierungsmuster werden häufig mit Krebs in Verbindung gebracht, wobei die Tumor-DNA im Vergleich zur DNA aus normalem Gewebe hypomethyliert ist.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt 5-Methylcytosin, aber keine unmethylierten Cytosine.
Prognostizierte Reaktion mit zahlreichen Spezies.
Immunogen
Ovalbumin-konjugiertes 5-Methylcytosin
Anwendung
IF
Habib, M., et al. (1999). Exp Cell Res. 249:46-53
IHC-P
Hernadez-Blazquez, F.J., et al. (2000). Gut. 47:689-693
Flow Cytometry
Reynaud, C.C., et al. (1992). Cancer Lett. 61(3):255-262
MeDIP
Keshet, I., et al. (2006). Nat Genet. 38(2):149-153
Der Anti-5-Methylcytosin-Antikörper, Klon 33D3 (monoklonaler Maus-Antikörper), der für DB, IF, SB, IHC(P), Durchflusszytometrie und MeDIP validiert wurde, wird zum Nachweis von 5-Methylcytosin verwendet, das auch als Methylcytosin, Methylcytidin bekannt ist.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Chromatin-Biologie
Qualität
Beurteilt mittels Dotblot in methyliertem und unmethyliertem BRCA1.
Dotblot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies Methylcytosin in methyliertem und unmethyliertem BRCA1 nach.
Zielbeschreibung
Zum Nachweis von methyliertem Cytosin
Verlinkung
Ersetzt: MABE527
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler IgG1 der Maus in Puffer mit PBS und 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Protein A
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Methyliertes und unmethyliertes BRCA1
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Elena M Pugacheva et al.
Epigenetics & chromatin, 9(1), 35-35 (2016-09-03)
A common aberration in cancer is the activation of germline-specific proteins. The DNA-binding proteins among them could generate novel chromatin states, not found in normal cells. The germline-specific transcription factor BORIS/CTCFL, a paralog of chromatin architecture protein CTCF, is often
Shaohai Fang et al.
Nature communications, 10(1), 4297-4297 (2019-09-22)
Tet-mediated DNA demethylation plays an important role in shaping the epigenetic landscape and chromatin accessibility to control gene expression. While several studies demonstrated pivotal roles of Tet in regulating embryonic development, little is known about their functions in heart development.
Yize Zhang et al.
Scientific reports, 7, 43158-43158 (2017-02-23)
In vertebrates, DNA methyltransferase 3 (Dnmt3) homologues are responsible for de novo DNA methylation and play important roles in germ cell development. In the present study, four dnmt3 genes, dnmt3aa, dnmt3ab, dnmt3ba and dnmt3bb.1, were identified in ricefield eels. Real-time
Alain Cuna et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 53(1), 60-73 (2014-11-12)
DNA methylation, a major epigenetic mechanism, may regulate coordinated expression of multiple genes at specific time points during alveolar septation in lung development. The objective of this study was to identify genes regulated by methylation during normal septation in mice
Yidan Liu et al.
Epigenetics, 12(7), 551-560 (2017-04-14)
The 5-methylcytosine (5mC) modification regulates multiple cellular processes and is faithfully maintained following DNA replication. In addition to DNA methyltransferase (DNMT) family proteins, ubiquitin-like PHD and ring finger domain-containing protein 1 (UHRF1) plays an important role in the maintenance of