Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
05-346
Sigma-Aldrich
Anti-MAP2 Antibody, clone 5F9
clone 5F9, Upstate®, from mouse
Größe auswählen
200 μG
CHF 565.00
CHF 565.00
Voraussichtliches Versanddatum27. Mai 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB2290
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μG
CHF 565.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 565.00
Voraussichtliches Versanddatum27. Mai 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB2290
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5F9, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human, rabbit, rat
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAP2(4133)
mouse ... Map2(17756)
rat ... Map2(25595)
Spezifität
MAP2
Immunogen
Purified rat brain microtubules MAP2
Anwendung
Research Category
Neurowissenschaft
Research Sub Category
Neuronen- & Gliamarker
Neurofilament & Neuronen-Stoffwechsel
Detect MAP2 using this Anti-MAP2 Antibody, clone 5F9 validated for use in WB, IH.
Qualität
routinely evaluated on rat brain microsomal preparation (Catalog #12-144).
Zielbeschreibung
202.41 kDa
Physikalische Form
Protein G Chromatography
200 µg of protein G purified mouse IgG1 in 200 µL of storage buffer (0.02 M phosphate buffer, pH 7.6, 0.25 M NaCl, and 0.1% sodium azide. Frozen at -20°C.
Format: Purified
Lagerung und Haltbarkeit
2 years at -20°C
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Microtubule-associated protein 2: monoclonal antibodies demonstrate the selective incorporation of certain epitopes into Alzheimer neurofibrillary tangles.
Kosik, K S, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 81, 7941-7945 (1984)
Mototsugu Eiraku et al.
The Journal of biological chemistry, 277(28), 25400-25407 (2002-04-16)
We have identified a novel epidermal growth factor (EGF)-like repeat-containing single-pass transmembrane protein that is specifically expressed in the developing and mature central nervous system. Sequence analysis revealed that the 10 EGF-like repeats in the extracellular domain are closely related
Activity-dependent regulation of surface glucose transporter-3.
Ferreira, JM; Burnett, AL; Rameau, GA
The Journal of Neuroscience null
Loss of activity-induced phosphorylation of MeCP2 enhances synaptogenesis, LTP and spatial memory.
Li, H; Zhong, X; Chau, KF; Williams, EC; Chang, Q
Nature Neuroscience null
Virawudh Soontornniyomkij et al.
Journal of neurovirology, 22(5), 650-660 (2016-04-22)
Methamphetamine (Meth) use is common among HIV-infected persons. It remains unclear whether Meth dependence is associated with long-lasting degenerative changes in the brain parenchyma and microvasculature of HIV-infected individuals. We examined the postmortem brains of 78 HIV-infected adults, twenty of